Principaux documents
RABTMB1
Sigma-Aldrich
TMB Substrate Reagent (Item J)
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.32
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Autres remarques
This item is for RAB series CBEL ELISA kits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable