Merck
MABS461
Anticorps anti-élastase neutrophile, clone AHN-10
clone AHN-10, from mouse
Synonyme(s) :
Neutrophil elastase, Bone marrow serine protease, Elastase-2, Human leukocyte elastase, HLE, Medullasin, PMN elastase
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AHN-10, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, RIA, inhibition assay
Citations:
2
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AHN-10, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, inhibition assay: suitable, radioimmunoassay: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ELANE(1991)
General description
L'élastase neutrophile, également appelée protéase à sérine de la moelle osseuse, élastase-2, élastase leucocytaire humaine (HLE) ou élastase PMN, et codée par le gène ELANE/ELA2, est une protéinase à sérine appartenant à la même famille que la chymotrypsine. L'élastase neutrophile possède une large spécificité de substrat ; elle fait partie du mécanisme de défense de l'hôte contre les bactéries. Malheureusement, la libération passive ou la sécrétion active d'élastase par les neutrophiles a été associée aux processus pathologiques de diverses maladies inflammatoires, notamment la fibrose pulmonaire idiopathique, la polyarthrite rhumatoïde, le syndrome de détresse respiratoire de l'adulte et la mucoviscidose. L'élastase neutrophile est localisée dans le cytoplasme sous forme de granules. L'élastase neutrophile est exprimée dans les neutrophiles et les macrophages. Des anomalies détectées au niveau de l'élastase neutrophile peuvent être associées à la neutropénie cyclique et à la neutropénie congénitale, maladies dans lesquelles les neutrophiles ne parviennent pas à atteindre leur maturité, ce qui accroît la vulnérabilité du patient aux infections.
Poids théorique (calculé) : 28 kDa
Immunogen
Cellules entières correspondant à l'élastase neutrophile humaine.
Application
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter l'élastase neutrophile dans des tissus cutanés humains et de souris non irradiés et irradiés (Rhodes, L. E., et al. (2009). FASEB J. 23(11): 3947-3956.; Nicolaou, A., et al. (2012). Photochem Photobiol Sci. 11(2):371-380.; Rutter, J. J., et al. (2009). 129(12):2861-2867).
Analyse par western blotting : un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter l'élastase neutrophile sur du lysat de tissu pancréatique humain (Mayerle, J., et al. (2005). Gastroenterology. 129(4):1251-1267).
Analyse par immunoprécipitation : un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis d'immunoprécipiter l'élastase neutrophile sur du lysat de tissu pancréatique humain (Mayerle, J., et al. (2005). Gastroenterology. 129(4):1251-1267).
Analyse par immunocytochimie : un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter l'élastase neutrophile dans des cellules acineuses humaines (Mayerle, J., et al. (2005). Gastroenterology. 129(4):1251-1267).
Analyse d'inhibition : ce test permet d'inhiber l'activité élastinolytique de l'élastase neutrophile humaine purifiée (Skubitz, K., et al. (1988). J. Leukoc Biol. 44(3):158-165).
Analyse par dosages radio-immunologiques : un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter l'élastase neutrophile à l'aide d'élastase neutrophile purifiée (Skubitz, K., et al. (1988). J. Leukoc Biol. 44(3):158-165).
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Détection de l'élastase à l'aide de cet anticorps monoclonal de souris, anticorps anti-élastase neutrophile, clone AHN-10 dont l'utilisation a été validée par ICC, IHC, IP, dosages radio-immunologiques et inhibition.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps détecte l'élastase neutrophile humaine, mais pas les autres protéases neutrophiles majeures : cathepsine G, protéinase 3, collagénase ou estérase N (Skubitz, K. M., et al. (1988). J. Leukoc Biol. 44(3):158-165).
Physical form
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Preparation Note
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Produit évalué par immunocytochimie sur des cellules mononucléaires du sang périphérique.
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/250e de cet anticorps a permis de détecter l'élastase neutrophile dans des cellules mononucléaires du sang périphérique.
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c