R1402
Raloxifene hydrochloride
solid
Synonyme(s) :
Keoxifene hydrochloride, LY 156758, [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]methanone hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Couleur
light yellow
Solubilité
DMSO: soluble 28 mg/mL
H2O: insoluble
Auteur
Eli Lilly
Chaîne SMILES
Cl[H].Oc1ccc(cc1)-c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4
InChI
1S/C28H27NO4S.ClH/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29;/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2;1H
Clé InChI
BKXVVCILCIUCLG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ESR2(2100)
Catégories apparentées
Application
- as a competitive inhibitors for estrogen receptor α in breast cancer cells
- as an anti-resorptive agents to test its effect on improving bone mineral density (BMD) in six-month-old female ovariectomized rats
- to test effect on viability of esophageal adenocarcinoma cells
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable