R0908
R1881
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(17b)-17-Hydroxy-17-methyl-Estra-4,9,11-trien-3-one, Methyltrienolone, Metribolone, NSC 92858, RU 1881
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -48 to -68°
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IIIN; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Couleur
light yellow to yellow
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C
InChI
1S/C19H24O2/c1-18-9-7-15-14-6-4-13(20)11-12(14)3-5-16(15)17(18)8-10-19(18,2)21/h7,9,11,16-17,21H,3-6,8,10H2,1-2H3/t16-,17+,18+,19+/m1/s1
Clé InChI
CCCIJQPRIXGQOE-XWSJACJDSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable