Nom du produit
Tamoxifène, ≥99%
sterility
(Not packaged in a sterile environment)
assay
≥99%
mp
97-98 °C (lit.)
solubility
H2O: insoluble <0.1% at 20 °C, chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow, 2-propanol: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble, propylene glycol: soluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
enzyme | inhibits
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
InChI key
NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544), EBP(10682), ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRA(2101)
rat ... Ar(24208), Esr1(24890)
General description
Ce dérivé de triphényléthylène non stéroïdien supprime la croissance tumorale et a été décrit comme un agent cancérigène et tératogène chez les animaux. Le tamoxifène pourrait aussi protéger les os contre la perte osseuse due à une carence œstrogénique et abaisser le cholestérol plasmatique ; il a également été impliqué dans la carcinogenèse hépatique chez le rat. Parmi ses autres effets, on peut citer la réduction du taux plasmatique du facteur de croissance analogue à l'insuline, l'induction de la sécrétion de facteur de croissance transformant β par les cellules environnant les cellules cancéreuses et l'inhibition de la peroxydation des lipides membranaires, probablement en diminuant la fluidité des membranes.
Application
- dans un test au (3-(4,5-diméthylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxyméthoxyphényl)-2-(4-sulfophényl)-2H-tétrazolium), ou MTS, et un test de coloration au cristal violet pour accéder à la viabilité cellulaire.
- pour induire l'ablation de Dicer chez des souris du type Dicer conditionnel, afin d'étudier les effets de l'absence de Dicer sur la différenciation et la fonction des adipocytes.
- pour étudier ses effets biologiques sur une lignée cellulaire Jurkat résistant au glucocorticoïdes (GC), dérivée d'une leucémie lymphoblastique aiguë à cellules T (T-ALL).
- pour étudier les effets physiologiques d'un traitement par tamoxifène sur la zone préoptique (POA) de l'hypothalamus avec médiation par le récepteur alpha des œstrogènes (ERα) chez la souris.
- pour induire une activité recombinase Cre en vue de la manipulation d'un gène.
- pour faciliter la recombinaison de l'allèle ect2flox dans des organes de souris.
- pour étudier ses effets sur l'activation microgliale induite par les lipopolysaccharides (LPS).
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tamoxifène
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges