PZ0116
PD-166285 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-(2,6-Dichlorophenyl)-2-[[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]amino]-8-methyl-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one dihydrochloride hydrate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
H2O: ≥5 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O.Cl.Cl.CCN(CC)CCOc1ccc(Nc2ncc3C=C(C(=O)N(C)c3n2)c4c(Cl)cccc4Cl)cc1
InChI
1S/C26H27Cl2N5O2.2ClH.H2O/c1-4-33(5-2)13-14-35-19-11-9-18(10-12-19)30-26-29-16-17-15-20(25(34)32(3)24(17)31-26)23-21(27)7-6-8-22(23)28;;;/h6-12,15-16H,4-5,13-14H2,1-3H3,(H,29,30,31);2*1H;1H2
Clé InChI
FHIIMEXCWLFXBU-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable