Accéder au contenu
D8418
Diméthylsulfoxyde
Molecular Biology
Synonyme(s) :
DMSO de qualité "biologie moléculaire", Méthylsulfinylméthane, Méthylsulfoxyde, Sulfoxyde de méthyle, DMSO, Sulfoxyde de méthyle
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-664-3
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Assay:
≥99.9%
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
DNA sequencing: suitable, PCR: suitable, transfection: suitable
Bp:
189 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
product line
BioReagent
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
shelf life
Recommended retest period - 2 years
expl. lim.
42 %, 63 °F
technique(s)
DNA sequencing: suitable, PCR: suitable, transfection: suitable
impurities
≤0.001 meq/g Titratable acid, ≤0.1% water (Karl Fischer)
color
colorless
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible (completely)
density
1.10 g/mL (lit.)
absorption
passes test
suitability
suitable for molecular biology
foreign activity
DNase and RNase, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Caractéristiques et avantages :
  • Adapté aux applications moléculaires
  • DMSO exempt de nucléases
  • Exempt de DNases, de RNases, de protéases et de phosphatases
  • DMSO de qualité "biologie moléculaire"
Le diméthylsulfoxyde (DMSO) est un réactif organique fortement polaire qui possède des propriétés de solvatation exceptionnelles vis-à-vis des composés chimiques organiques et inorganiques.
Ce produit, de qualité "biologie moléculaire", convient aux applications de biologie moléculaire. La présence de nucléases et de protéases a été recherchée dans ce produit, et leur absence a été confirmée.
Application
Le DMSO (diméthylsulfoxyde) est un solvant organique aprotique fortement polaire largement utilisé en chimie organique et en biologie moléculaire. Le DMSO est couramment utilisé dans :
  • L'amplification en chaîne par polymérase (PCR)
  • L'amplification de banques d'ADNc
  • Le séquençage de l'ADN
  • Les tampons de charge de colonne pour la sélection d'ARN poly(A)+
  • Les tampons destinés à la transformation de bactéries E. Coli compétentes
  • Les protocoles de transfection
Le diméthylsulfoxyde a été utilisé :
  • Comme solvant pour oligonucléotides pour la fabrication de puces (array spotting) [1]
  • Comme solvant durant une analyse avec une puce à micro-ARN et en PCR quantitative en temps réel (qRT-PCR)
  • Pour la lyse cellulaire durant un essai au MTT (bromure de 3-(4,5-diméthylthiazol-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium)
  • Pour la préparation de la solution mère nécessaire à une évaluation cytofluorimétrique du PMM (potentiel de la membrane mitochondriale)
  • Comme agent cryoprotecteur pour la conservation de lignées cellulaires humaines et animales et de bactériophages λ
Pour préparer une solution de DMSO stérilisée par filtration, il est recommandé d'utiliser une membrane en PTFE ou en nylon. Il est préférable d'éviter les membranes en acétate de cellulose.
Features and Benefits
Ce produit est exempt de DNases, de RNases, de phosphatases et de protéases.
Disclaimer
Refroidit facilement et revient doucement à la température de la pièce. Les produits solides peuvent être reliquéfiés par chauffage à la température ambiante sans abîmer le produit.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diméthylsulfoxyde
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter