P3303
Endoproteinase Asp-N from Pseudomonas fragi mutant strain
suitable for protein sequencing, lyophilized powder
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Proteomics Grade
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
amino acids
Conditionnement
vial of 2 μg
Adéquation
suitable for protein sequencing
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocoles
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).