Merck
B4639
Biotine
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Synonyme(s) :
D-Biotine, Bios II, Coenzyme R, Vitamine B7, Vitamine H
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.31
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058011
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
200-399-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
86838
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mol wt
Mw 244.31 g/mol
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
color
white to off-white
mp
231-233 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.2 mg/mL (Solubility increases with addition of 1 N NaOH.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI key
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
General description
La biotine fait partie du complexe des vitamines B. C′est un composé bicyclique, d′un poids moléculaire de 244,31 Da. La biotine constitue un cofacteur important des carboxylases de mammifère. Elle est présente dans les cellules sous forme libre ou liée.
Application
La biotine a été utilisée :
  • Comme supplément pour le milieu M199 dans un système de culture in vitro.
  • Comme constituant d′un milieu SATO sans sérum pour l′isolement de précurseurs d′oligodendrocyte cortical (OPC).
  • Dans la culture de précurseurs biochimiques pour la synthèse de novo d′acides gras.
  • Comme constituant de milieux de culture d'agrégats.
Biochem/physiol Actions
Il s′agit d′une vitamine essentielle car elle joue un rôle important dans le métabolisme des acides aminés et de l′énergie, ainsi que dans la synthèse des acides gras. C′est un groupement prosthétique qui intervient dans quatre familles de carboxylase de mammifère, et elle facilite la fixation et le transfert du dioxyde de carbone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Biotine
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe