M0789
N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
for GC derivatization, LiChropur™, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
MBTFA (N-methyl-bis(trifluoroacetamide)or BTFA (bis(TFA)), MBTFA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for GC derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.346 (lit.)
pb
121-122 °C (lit.)
Densité
1.547 g/mL at 25 °C
Adéquation
complies for derivatization
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H3F6NO2/c1-12(2(13)4(6,7)8)3(14)5(9,10)11/h1H3
Clé InChI
AWGBWLXGUPTXHF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter