Merck
AccueilProduitsChimie analytiqueRéactifs analytiquesRéactifs de chromatographie et de spectroscopie
Réactifs de chromatographie et de spectroscopie
Spectre obtenu par décomposition d'une lumière blanche au travers d'un prisme en verre
Les réactifs analytiques sont des composés chimiques ou des mélanges de composés destinés à des tests analytiques qualitatifs et quantitatifs. Ils doivent respecter les normes internationales les plus strictes et présenter une pureté maximale et un taux d'impuretés minimal. Nous proposons une large sélection de réactifs analytiques pour différentes techniques telles que la chimie par voie humide, la chromatographie, la spectroscopie, l'électrochimie, le titrage et le contrôle de la qualité de l'eau. Notre gamme comprend des acides, bases et solvants de haute pureté ainsi que des réactifs de spécialité tels que des ionophores et des réactifs de dérivation pour un large spectre d'applications analytiques. Le niveau de pureté de nos réactifs va de la qualité "réactif ACS" à la qualité de haute pureté pour l'analyse d'ultra-traces.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Ressources apparentées
  • Brochure: LC-MS Solvents and Reagents
    This brochure contains a compilation of articles on LC-MS additives and the advantages of high purity solvents for both small and large molecule analysis.
Réactifs pour la chromatographie d'appariement d'ions
Notre sélection de réactifs d'appariement d'ions comprend des composés préparés sur mesure pour la détermination des analytes cationiques et anioniques.
  • Sels d'ammonium quaternaire avec substituants alkyle de différentes longueurs de chaîne pour l'analyse d'acides ou d'anions
  • Acides forts tels que des acides alkylsulfoniques à chaîne linéaire pour l'analyse de bases ou de cations
Nos réactifs sont soumis à des tests de contrôle qualité rigoureux, notamment des tests d'absorption UV, des tests de filtration, des tests redox et des tests de vérification de la "qualité gradient pour HPLC", pour garantir leur qualité et leurs performances dans votre application.
Réactifs de dérivation
En analyse chimique, la dérivation sert à convertir un analyte en un produit qui améliore la sensibilité de la méthode et la séparation. Cette technique permet d'analyser des composés qui, autrement, ne seraient pas suffisamment stables ou volatils pour une analyse par GC (CPG), GC-MS, HPLC ou LC-MS.
Nous proposons une sélection complète d'agents de dérivation pour diverses applications chromatographiques, notamment des réactifs de silylation, d'acylation, d'alkylation et d'estérification adaptés aux chromatographies et accessoires du type GC (CPG), HPLC et CCM (TLC)
Réactifs d'électrochimie
Notre ligne de produits Selectophore™ est utilisée pour préparer des membranes de détection pour des dispositifs optiques ou de sélection d'ions.
Nous proposons également des accessoires, additifs, tampons, chromo-ionophores, électrolytes, solutions étalons ioniques, solutions d'ajustement de la force ionique, cocktails de ionophores, plastifiants, polymères, membranes prêtes à l'emploi, agents silanisants et solvants pour la préparation d'électrodes sélectives d'ions.
Réactifs pour la spectroscopie
Les spectres analytiques sont influencés par la pureté des solvants et des réactifs utilisés lors de la préparation des échantillons. Nos réactifs de grande pureté sont conçus pour apporter des résultats fiables et exacts, tout en évitant de répéter les analyses.
  • Pureté optique et chimique avec reproductibilité inter-lot
  • Production à l'aide de matières premières de qualité supérieure et application de méthodes de purification rigoureuses
  • Aucune trace de composés actifs en UV, IR ou fluorescence
Notre gamme complète de matériaux de spectroscopie comprend des réactifs destinés à différentes techniques d'analyse telles que la spectroscopie de fluorescence/luminescence, la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire, la spectroscopie infrarouge (IR) et la spectroscopie UV-Visible.