Key Documents
69479
Supelco
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacétamide
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.5%
Synonyme(s) :
N-Triméthylsilyl-N-méthyl trifluoroacétamide, MSTFA
About This Item
Formule linéaire :
CF3CON(CH3)Si(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.25
Numéro Beilstein :
1941550
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for GC derivatization
LiChropur
Niveau de qualité
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
8.8 mmHg ( 27 °C)
Pureté
≥98.5% (GC)
≥98.5%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.38 (lit.)
n20/D 1.380
Point d'ébullition
130-132 °C (lit.)
Densité
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
Clé InChI
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le N-méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacétamide (MSTFA) est un réactif de silylation.
Application
Pour en savoir plus, consulter les Informations produit
Convient à la dérivatisation des amines, acides aminés, composés carboxylés, hydroxyamines, acides n-nitrosoamino, nucléosides, phénolalkylamines, de l′indolalkylamine, de la sérotonine et de la tryptamine.
Le MSTFA peut être utilisé pour doser le 17α-éthinylestradiol (EE2) et l′estrone, deux hormones stéroïdes, par GC-MS via une méthode de silylation. Avec le chlorure de triméthylsilyle (TMCS), le MSTFA conduit à la formation de dérivés du type triméthylsilyle (TMS) et tert-butyldiméthylsilyle (TBS) dans les solvants acétate d′éthyle, acétonitrile et dichlorométhane.
Autres remarques
Agent puissant de silylation
Réactif pour N-acétyl-N, trifluoroacétyl, triméthylsilyl, N-triméthylsilyl-N-trifluoroacétyl, et O-triméthylsilyl (TMS)
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
M. Donike
Chromatographia, 9, 440-440 (1976)
Hieng-Ming Ting et al.
Frontiers in plant science, 11, 257-257 (2020-03-27)
Glucosinolates are defense-related secondary metabolites found in Brassicaceae. When Brassicaceae come under attack, glucosinolates are hydrolyzed into different forms of glucosinolate hydrolysis products (GHPs). Among the GHPs, isothiocyanates are the most comprehensively characterized defensive compounds, whereas the functional study of
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
Journal of Chromatography A, 115, 591-591 (1975)
Florence R Danila et al.
Communications biology, 4(1), 254-254 (2021-02-28)
C4 photosynthesis provides an effective solution for overcoming the catalytic inefficiency of Rubisco. The pathway is characterised by a biochemical CO2 concentrating mechanism that operates across mesophyll and bundle sheath (BS) cells and relies on a gas tight BS compartment.
Articles
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Protocoles
Example displays how MSTFA/MSTFA-d9 derivatization of amphetamine provides valuable information in mass spectra and chromatograms using SLB-5ms GC column.