I135
Imetit dihydrobromide
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
S-[2-(Imidazol-4-yl)ethyl]isothiourea dihydrobromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 20 mg/mL, clear
Chaîne SMILES
Br[H].Br[H].NC(=N)SCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H10N4S.2BrH/c7-6(8)11-2-1-5-3-9-4-10-5;;/h3-4H,1-2H2,(H3,7,8)(H,9,10);2*1H
Clé InChI
DOBOYMKCRRLTRF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH3(11255)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable