Key Documents
560154
Sigma-Aldrich
1-(3-Carboxyphenyl)-2-thiourea
96%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC(S)NHC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
187-191 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=S)Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8N2O2S/c9-8(13)10-6-3-1-2-5(4-6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12)(H3,9,10,13)
Clé InChI
JRQJYVACDJEUDZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-(3-Carboxyphenyl)-2-thiourea (CPTU) is a thiourea derivative containing electron donor atoms (N and S). It acts as a ligand and readily form complexes with Hg(II).
Application
1-(3-Carboxyphenyl)-2-thiourea functionalized mesoporous silica SBA-15 (CPTU-SBA-15) has been used for the solid phase extraction of Hg(II).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Removal of aqueous toxic Hg (II) by functionalized mesoporous silica materials.
Zhang L, et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 87(10), 1473-1479 (2012)