A5879
2-(2-Aminoethyl)isothiourea dihydrobromide
Synonyme(s) :
2-(2-Aminoethyl)-2-thiopseudourea dihydrobromide, AET, S-(2-Aminoethyl)isothiouronium bromide hydrobromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Pf
190-196 °C (lit.)
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
Chaîne SMILES
Br[H].Br[H].NCCSC(N)=N
InChI
1S/C3H9N3S.2BrH/c4-1-2-7-3(5)6;;/h1-2,4H2,(H3,5,6);2*1H
Clé InChI
XDVMCVGTDUKDHL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable