Principaux documents
G6751
Sigma-Aldrich
α-Glycérophosphate déshydrogénase from rabbit muscle
Type I, ammonium sulfate suspension, 100-300 units/mg protein
Synonyme(s) :
sn-Glycérol-3-phosphate déshydrogénase from rabbit muscle, sn-Glycérol-3-phosphate:NAD+ 2-oxydoréductase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
rabbit muscle
Niveau de qualité
Type
Type I
Forme
ammonium sulfate suspension
Activité spécifique
100-300 units/mg protein
Conditions de stockage
(Tightly closed)
Technique(s)
activity assay: suitable
Couleur
white
Activité étrangère
Lactic dehydrogenase, pyruvate kinase, aldolase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%
Triosephosphate isomerase ≤0.02%
Température de stockage
2-8°C
Description générale
L'α-glycérophosphate déshydrogénase est une protéine membranaire et une déshydrogénase flavinique.
Domaine de recherche : Signalisation cellulaire
Application
αL'α-glycérophosphate déshydrogénase de muscle de lapin a été utilisée :
  • dans un mélange réactionnel pour mesurer l'activité glycérol kinase
  • pour mettre en évidence des réactions enzymatiques compartimentées faisant intervenir le NADH
  • dans un mélange réactionnel pour doser la L-fuculose-1-phosphate aldolase
Actions biochimiques/physiologiques
αL'α-glycérophosphate déshydrogénase catalyse l'oxydation du L-α-glycérophosphate (Glp) en dihydroxyacétone-phosphate (DHAP) et en peroxyde d'hydrogène (H2O2). Cette enzyme est associée à la chaîne respiratoire de transport d'électrons, à la glycolyse et au métabolisme des phospholipides.
Définition de l'unité
Une unité hydrolyse 1,0 μmol de dihydroxyacétone phosphate en α-glycérophosphate par minute, à pH 7,4 et à 25 °C.
Forme physique
Suspension cristalline dans une solution de (NH4)2SO43,2 M contenant 0,1 g/l d′EDTA, pH 6,0.
Notes préparatoires
Produit préparé par la méthode de Fondy, avec modifications.
Remarque sur l'analyse
Protéine déterminée par la réaction du biuret.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Joanne I Yeh et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(9), 3280-3285 (2008-02-26)
Sn-glycerol-3-phosphate dehydrogenase (GlpD) is an essential membrane enzyme, functioning at the central junction of respiration, glycolysis, and phospholipid biosynthesis. Its critical role is indicated by the multitiered regulatory mechanisms that stringently controls its expression and function. Once expressed, GlpD activity
Somchart Maenpuen et al.
The FEBS journal, 282(16), 3043-3059 (2015-02-26)
L-α-glycerophosphate oxidase is an FAD-dependent enzyme that catalyzes the oxidation of L-α-glycerophosphate (Glp) by molecular oxygen to generate dihydroxyacetone phosphate (DHAP) and hydrogen peroxide (H2O2). The catalytic properties of recombinant His6-GlpO from Mycoplasma pneumoniae (His6-MpGlpO) were investigated through transient and
Structural studies on nicotinamide adenine dinucleotide-linked L-glycerol 3-phosphate dehydrogenase crystallized from rat skeletal muscle.
T P Fondy et al.
The Journal of biological chemistry, 243(11), 3148-3160 (1968-06-10)
Optimal conditions for biomass and recombinant glycerol kinase production using the yeast Pichia pastoris
Aizemberg R, et al.
Food Technology and Biotechnology, 49(3), 329-329 (2011)
Susan K Boehlein et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 99(1), 23-40 (2019-02-13)
Cereal yields decrease when grain fill proceeds under conditions of prolonged, moderately elevated temperatures. Endosperm-endogenous processes alter both rate and duration of dry weight gain, but underlying mechanisms remain unclear. Heat effects could be mediated by either abnormal, premature cessation
Articles
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions