Key Documents
G2267
Sigma-Aldrich
Glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase from rabbit muscle
lyophilized powder, ≥75 units/mg protein
Synonyme(s) :
D-Glycéraldéhyde 3-phosphate:NAD+ oxydoréductase (phosphorylante), GAPDH
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
rabbit muscle
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥75 units/mg protein
Composition
Protein, ≥80% biuret
Activité étrangère
3-Phosphoglyceric phosphokinase ≤0.05%
lactic dehydrogenase, myokinase, and pyruvate kinase ≤0.01%
triosephosphate isomerase ≤0.1%
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
La glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase (GAPDH) est une protéine multifonctionnelle. C′est notamment une enzyme glycolytique.
Application
La glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase de muscle de lapin a été utilisée :
  • pour effectuer des mesures au cours d'un essai sur l'activité de la glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase (GAPDH).
  • pour générer une courbe de référence linéaire afin d'analyser l'activité GAPDH dans des échantillons expérimentaux recueillis sur des souris.
  • dans des essais d'anti-agrégation.
  • dans des études sur de la GAPDH purifiée.
Actions biochimiques/physiologiques
La glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase catalyse la conversion du glycéraldéhyde-3-phosphate en 1,3-bisphosphoglycérate dans le cadre de la glycolyse. On a également montré son rôle dans l′initiation de l′apoptose, l′activation de la transcription, et le transfert du réticulum endoplasmique (RE) vers les vésicules golgiennes<<<18,New>>>.
La glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase catalyse la conversion du glycéraldéhyde-3-phosphate en D-glycérate-1,3-bisphosphate dans le cadre de la voie de la glycolyse.
Définition de l'unité
Une unité réduit 1,0 μmole de 3-phosphoglycérate en D-glycéraldéhyde 3-phosphate par minute dans un système couplé avec de l′acide 3-phosphoglycérique phosphokinase à pH 7,6 et 25 °C.
Forme physique
Poudre lyophilisée contenant des sels de tampon citrate.
Inhibiteur
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Poly ADP-Ribose Polymerase Inhibition Ameliorates Hind Limb Ischemia Reperfusion Injury in a Murine Model of Type 2 Diabetes
Long C A, et al.
Annals of Surgery, 258(6) (2013)
Oligomerization of a molecular chaperone modulates its activity
Saio T, et al.
eLife, 7(6), e35731-e35731 (2018)
The C-terminal domain of Escherichia coli trigger factor represents the central module of its chaperone activity
Merz F, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(42), 31963-31971 (2006)
Role of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) in DNA repair
Kosova A A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 82(6), 643-654 (2017)
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) aggregation causes mitochondrial dysfunction during oxidative stress-induced cell death.
Nakajima H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 292(11), 4727-4742 (2017)