G7886
sn-Glycerol 3-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
≥93% (GC)
Synonyme(s) :
L-α-Glycerol phosphate bis(cyclohexylammonium) salt, L-α-Glycerophosphate bis(cyclohexylammonium) salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥93% (GC)
Forme
powder
Impuretés
<9% water (Karl Fischer)
Couleur
white
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@@H](O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/2C6H13N.C3H9O6P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h2*6H,1-5,7H2;3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)/t;;3-/m..1/s1
Clé InChI
FWIDSLORBURWJY-CFMHHUGTSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable