G6880
α-Glycérophosphate déshydrogénase from rabbit muscle
Type X, lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
Synonyme(s) :
sn-Glycérol-3-phosphate déshydrogénase from rabbit muscle, sn-Glycérol-3-phosphate:NAD+ 2-oxydoréductase
About This Item
Produits recommandés
Type
Type X
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥100 units/mg protein
Composition
Protein, ≥75%
Activité étrangère
Lactic dehydrogenase, pyruvate kinase, aldolase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%
Triosephosphate isomerase ≤0.02%
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable