Key Documents
E8140
Sigma-Aldrich
Élastase from human leukocytes
lyophilized powder, ≥50 units/mg protein (Bradford)
Synonyme(s) :
Élastase lysosomale
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
human leucocytes
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥50 units/mg protein (Bradford)
Poids mol.
29 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Description générale
L'élastase est une enzyme protéolytique. Elle appartient au sous-groupe des peptidyl peptide hydrolases. C'est un constituant anatomique principal des artères. Elle se retrouve en abondance dans le pancréas et le suc pancréatique de nombreux oiseaux et mammifères. On la retrouve également dans le sérum humain, les granulocytes et les érythrocytes.
Application
L'élastase de leucocytes humains a été utilisée :
  • pour mesurer l'activité de l'élastase dans le sérum
  • pour la digestion protéolytique de la fibronectine et des glandes salivaires
  • dans l'essai d'activité de l'élastase de neutrophiles
  • pour la digestion de l'E-cadhérine par l'élastase de neutrophiles dans un système acellulaire
  • dans l'essai de guérison de plaie "scratch wound"
  • dans une étude évaluant l'accélération de la cicatrisation par des fragments de Nle3-angiotensine(1-7) dans des modèles dermiques
L'élastase a été utilisée pour la digestion de la fibronectine. Le résultat a été comparé au produit de digestion de la fibronectine par un homogénat brut de leucocytes humains en vue d'examiner la présence de peptides de fibronectine dans la salive de patients atteints du syndrome de Sjögren. Cette enzyme a également été utilisée comme référence pour déterminer l'activité de l'élastase dans les lysats cellulaires. Cette étude a examiné les effets de l'acide tout-trans rétinoïque sur les activités procoagulantes et fibrinolytiques des cellules blastiques en culture. Ces cellules blastiques provenaient de patients atteints de leucémie aiguë promyélocytaire.
Actions biochimiques/physiologiques
L'enzyme élastase est capable de libérer des peptides solubles à partir de fibres d'élastine insolubles grâce à un processus protéolytique. Elle peut stimuler la désintégration de l'axonème avec l'aide de l'adénosine triphosphate (ATP). Contrairement à l'élastase pancréatique, l'enzyme provenant des leucocytes clive préférentiellement du côté carboxyle des résidus de valine, mais aussi dans une moindre mesure après les résidus d'alanine. Les substrats naturels incluent l'élastine, les protéoglycanes du cartilage, le collagène de type I, II et IV et la fibronectine.
Propriétés physiques
L'élastase de leucocyte est une sérine endoprotéase de 29 kDa appartenant à la famille de la protéinase S1. Elle se présente sous forme d'une chaîne peptidique unique de 238 acides aminés avec quatre ponts disulfures. Elle contient deux ou trois glycanes à liaison N-glycosidique, de composition variable, qui constituent ses trois isoformes principales.
Point isoélectrique : pI = 8,77 - 9,55
Définition de l'unité
Une unité libère une nanomole de p-nitrophénol par seconde à partir d'ester de BOC-L-alanine p-nitrophényle à pH 6,5 et à 37 °C.
Forme physique
Produit lyophilisé à partir d'une solution d'acétate de sodium 0,05 M (pH 5,5) et de NaCl 0,6 M.
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yiming Shao et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 26(7), 2089-2103 (2022-02-12)
Neutrophils release neutrophil extracellular traps (NETs) to capture and kill pathogens, but excessive NET release can damage the surrounding tissues. Myeloperoxidase (MPO) and neutrophil elastase (NE) are thought to be important in promoting histone depolymerization and DNA breakage in the
Emily J Meyer et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 29(12), 2495-2509 (2020-10-22)
Corticosteroid-binding globulin (CBG) transports cortisol and other steroids. High-affinity CBG (haCBG) undergoes proteolysis of the reactive center loop (RCL) by neutrophil elastase (NE) altering conformation to low-affinity CBG (laCBG). Elevated temperature reduces CBG:cortisol binding affinity. Surface plasmon resonance was used
Proteolytic Processing of the Epithelial Adherens Junction Molecule E-Cadherin by Neutrophil Elastase Generates Short Peptides With Novel Wound-Healing Bioactivity
Gordon MH, et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 7(2), 483-483 (2019)
Elastase: General Information1,2
Methods of Enzymatic Analysis, 2, 1041-1045 (1974)
Regulation of Dynein in Ciliary and Flagellar Movement
Dyneins, 366-393 (2012)