M0398
N-(Methoxysuccinyl)-Ala-Ala-Pro-Val-chloromethyl ketone
elastase inhibitor, powder, ≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
N-(Methoxysuccinyl)-L-alanyl-L-alanyl-L-prolyl-L-valine chloromethylketone
About This Item
Produits recommandés
product name
N-(Methoxysuccinyl)-Ala-Ala-Pro-Val-chloromethyl ketone, elastase inhibitor
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Pf
159 °C
Solubilité
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC(=O)CCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)CCl
InChI
1S/C22H35ClN4O7/c1-12(2)19(16(28)11-23)26-21(32)15-7-6-10-27(15)22(33)14(4)25-20(31)13(3)24-17(29)8-9-18(30)34-5/h12-15,19H,6-11H2,1-5H3,(H,24,29)(H,25,31)(H,26,32)/t13-,14-,15-,19-/m0/s1
Clé InChI
PJGDFLJMBAYGGC-XLPNERPQSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.