Nom du produit
Aprotinine from bovine lung, lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid
biological source
bovine lung
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
3-8 TIU/mg solid
mol wt
~6,500
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... PTI(404172)
General description
Application
- Comme inhibiteur de protéases dans un tampon d'analyse par radioimmunoprécipitation (RIPA) pour l'homogénéisation de cellules endothéliales microvasculaires cardiaques (CMEC)(4) et de cellules épithéliales mammaires
- Dans une étude sur l'angiogénèse de fibroblastes
- Pour la stabilisation protéomique d'un surnageant salivaire
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aprotinine from bovine lung
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe