D4526
Doxepin hydrochloride
~85% E-isomer basis, ≥98% (GC), 15% Z-isomer basis, powder
Synonyme(s) :
11-(3-Dimethylaminopropylidene)-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (GC)
Forme
powder
Composition
Z-isomer, 15%
E-isomer, ~85%
Couleur
white to off-white
Solubilité
1 M HCl: 50 mg/mL
H2O: soluble
Auteur
Boehringer Ingelheim
Chaîne SMILES
Cl[H].CN(C)CC\C=C1/c2ccccc2COc3ccccc13
InChI
1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;
Clé InChI
MHNSPTUQQIYJOT-SJDTYFKWSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133) , HRH1(3269) , HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges