T6154
Trazodone hydrochloride
≥99% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
2-[3-[4-(3-Chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: soluble 23.3 mg/mL
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
0.1 M HCl: soluble 7.4 mg/mL
DMSO: soluble
H2O: soluble, hazy, colorless
Auteur
Bristol-Myers Squibb
Chaîne SMILES
Cl[H].Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2
InChI
1S/C19H22ClN5O.ClH/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-19(26)24-9-2-1-7-18(24)21-25;/h1-3,5-7,9,15H,4,8,10-14H2;1H
Clé InChI
OHHDIOKRWWOXMT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358) , SLC6A4(6532)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges