Merck
77249
Acide heptafluorobutyrique
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Acide perfluorobutyrique, HFBA, Réactif d’Edman N° 3
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CF3CF2CF2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.04
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-786-3
Beilstein/REAXYS Number:
1426882
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor density
7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~10 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
analyte chemical class(es)
amino acids
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
120 °C/755 mmHg (lit.)
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
InChI key
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
In protein sequencing with converted Beckman gas-liquid phase sequencer.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acide heptafluorobutyrique
signalword
Danger
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
pictograms
CorrosionExclamation mark
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available