C1655
Sous-unité B de la toxine cholérique
FITC conjugate, lyophilized powder
Synonyme(s) :
CTB
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
FITC conjugate
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~12 kDa
Composition
Protein, ~20% Lowry
Ampleur du marquage
~1.0 mol FITC per mol protein
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H13ClF3NO2/c1-2-23-14-6-4-3-5-11(14)15(22)21-10-7-8-13(17)12(9-10)16(18,19)20/h3-9H,2H2,1H3,(H,21,22)
Clé InChI
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
Application
- to label distal cerebrospinal fluid-contacting neurons (dCSF-CNs) in lateral ventricles of rat
- to stain epididymal sperms of mice
- to stain peritoneal macrophages of mice
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.