Yes, this material is soluble at a minimum of 5 mg/mL in DMSO.
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Nom du produit
Monosialoganglioside GM1 from bovine brain, ≥95%, lyophilized powder
Quality Segment
assay
≥95%
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@H](CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]3NC(C)=O)[C@H](O[C@@]5(C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O5)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C73H131N3O31/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-52(86)76-44(45(83)33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-2)40-99-69-61(93)59(91)63(50(38-79)102-69)104-71-62(94)67(98-41-47(85)55(87)66-53(74-42(3)81)46(84)35-73(97,107-66)72(95)96)64(51(39-80)103-71)105-68-54(75-43(4)82)65(57(89)49(37-78)100-68)106-70-60(92)58(90)56(88)48(36-77)101-70/h31,33,44-51,53-71,77-80,83-85,87-94,97H,5-30,32,34-41H2,1-4H3,(H,74,81)(H,75,82)(H,76,86)(H,95,96)/b33-31+/t44?,45?,46-,47?,48+,49+,50+,51+,53+,54+,55?,56-,57-,58-,59+,60+,61+,62+,63+,64-,65+,66+,67+,68-,69+,70-,71-,73-/m0/s1
InChI key
CNLVNZJJSHZYAS-ALSOZVJRSA-N
General description
Application
- dans un test ELISA (essai immuno-enzymatique) de capture de GM1.
- pour quantifier l'accumulation de protéine p277-sous-unité B de la toxine cholérique (CTB).
- pour détecter l'entérotoxine thermolabile LT-B d'Escherichia coli.
- pour déterminer l'affinité d'un récepteur impliqué dans la gangliosidose à GM1 pour une protéine de toxine thermolabile LTK63 d'Escherichia coli d'origine végétale.
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% | assay ≥95% (TLC) | assay ≥95% (TLC) | assay ~98% |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form - | form lyophilized powder |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monosialoganglioside GM1 from bovine brain
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
-
Is this soluble in DMSO? I see that it is soluble in polar solvents.