Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
A9528
Sigma-Aldrich
Amphotéricine B solubilisée
powder, suitable for cell culture, BioXtra
Synonyme(s) :
Amphotéricine B from Streptomyces sp., Fungizone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C47H73NO17
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
924.08
Beilstein:
78342
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
34010400
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.76
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Amphotéricine B solubilisée, powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Gamme de produits
BioXtra
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
yeast
Mode d’action
cell membrane | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@](O)(C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
Clé InChI
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
Description générale
Structure chimique : polyène
Application
L'amphotéricine B est un antibiotique antifongique polyène extrait du bactérie du genre Streptomyces. Elle a une grande affinité pour les stérols, particulièrement pour les ergostérols, présents dans la membrane des cellules bactériennes et fongiques. L'usage normal en maintenance de cultures cellulaires antifongiques est de 2,5 mg/l avec utilisation de pénicilline et de streptomycine dans le milieu.
Actions biochimiques/physiologiques
L′amphotéricine B se fixe aux stérols, formant ainsi des pores dans la membrane et provoquant la libération de petites molécules. Ce produit est particulièrement efficace contre les champignons et les levures.
Conditionnement
L'amphotéricine B solubilisée est conditionnée dans un flacon en verre, le contenu se trouvant dans un cône intérieur intégré.
Composants
Ce produit est une suspension colloïdale d'amphotéricine B, utilisant du désoxycholate de sodium comme agent solubilisant. La formulation est ~45 % d'amphotéricine B et de 35 % de désoxycholate de sodium dans du phosphate de sodium et du chlorure de sodium.
Attention
L'amphotéricine B demeure active pendant 3 jours en culture à 37 °C. À -20 °C, et protégé de l'air et de la lumière, le produit demeure actif pendant 5 ans.
Notes préparatoires
L'amphotéricine B est soluble à raison de 19,6-20,4 mg/ml dans l'eau, à pH naturel sans chauffage, donnant une solution transparente jaunâtre à légèrement trouble.
Les solutions aqueuses ne peuvent pas être stérilisées par filtration en raison de leur faible solubilité. Si elle est reconstituée dans de l'eau stérile, il n'est pas nécessaire de recourir à une filtration stérilisante.
Elle est également soluble dans le DMSO (30-40 mg/ml) et dans le diméthylformamide (2-4 mg/ml).
Autres remarques
Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit sec et bien ventilé. Le produit est sensible à la lumière et à l'humidité. Conserver dans un endroit sec.
Le poids solide réel du produit conditionné est calculé à partir de sa pureté UV.
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Amphotericin B ~ 45 %
  • Sodium deoxycholate ~ 35 %
  • Sodium phosphate balance
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Derayvia Grimes et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(39), 24403-24414 (2020-09-16)
Calcium signals are initiated in immune cells by the process of store-operated calcium entry (SOCE), where receptor activation triggers transient calcium release from the endoplasmic reticulum, followed by opening of plasma-membrane calcium-release activated calcium (CRAC) channels. ORAI1, ORAI2, and ORAI3
Etienne Loire et al.
Heliyon, 6(10), e05146-e05146 (2020-10-22)
Contagious caprine pleuropneumonia is an infectious and contagious disease affecting goats and wildlife ruminants, mostly in Africa and Asia. It is caused by a mycoplasma, Mycoplasma capricolum susbp. capripneumoniae, which is very fastidious. This may be the reason why there
Devin Tran et al.
Cornea, 38(7), 901-904 (2019-04-19)
Fungal infections in lamellar keratoplasty are a growing concern. Optisol-GS does not contain an antifungal agent and supplementation with 0.255 μg/mL Amphotericin B (AmpB) has been considered. This study tested the ability of 0.255 μg/mL AmpB in Optisol-GS to eliminate
Yuki Yamamoto et al.
Reproduction, fertility, and development, 28(6), 673-681 (2014-11-06)
Endothelin (EDN) is a possible regulating factor of oviductal motility, which is important for the transport of gametes and embryo. To clarify the factors that control the secretion of EDN in the bovine oviduct, the expression of EDNs, EDN-converting enzymes
Nadeeka S Udawatte et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 511-511 (2020-05-12)
Candida albicans is the major fungal species associated with superficial mucosal infections such as oral candidiasis as well as systemic mycoses with high morbidity and mortality. On top of the rising drug resistance, currently available antifungal agents have significant adverse
Articles
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.
Afficher tout
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. what is the potency of Amphotericin B solubilized solution?
    1 answer
    1. This is a powdered product. The potency in solution is dependent upon the concentration at which it is prepared. The minimum potency specification for this product is 240 µg/mg. The lot specific value will be reported on the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/A9528-5G0000247193.pdf
      Helpful?
  2. How much DSMO do I dissolve the 100mg powder in to achieve a stock concentration of 2.5mg/mL? 
    1 answer
    1. Amphotericin B is soluble in DMSO at 30-40 mg/mL. Add 100 mg powder to 40 mL DMSO in order to achieve a 2.5 mg/mL concentration.
      Helpful?
  3. What is the shelf life of Product A9528, Amphotericin B solubilized?
    1 answer
    1. Product No. A9528 has a recommended retest date of 5 years from the initial QC release date.  This date can be found on the lot-specific Certificate of Analysis.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the amount of Amphotericin B in Product No. A9528?
    1 answer
    1. The package size is the amount of Amphotericin B present in the vial.  If weighing the product, utilize the potency value on the lot specific Certificate of Analysis as a correction factor.
      Helpful?
  6. What concentration should Product A9528, Amphotericin B solubilized, be used at?
    1 answer
    1. We recommend to use Product No. A9528 at 5.6 mg solid per Liter.  Cell culture tested amphotericin B solubilized preparation is approximately 45% amphotericin B, 35% sodium deoxycholate, with the balance being sodium phosphate. The amphotericin B is at least 80% amphotericin B and 3-5% amphotericin A by HPLC.  The exact amount of amphotericin B in the product can be found on the lot specific Certificate of Analysis under Potency.