Accéder au contenu
112003
Hippuric acid
98%
Synonyme(s) :
N-Benzoylglycine, Benzoylaminoacetic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H5CONHCH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.17
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
207-806-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1073987
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Hippuric acid, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
powder, crystals or chunks
mp
187-191 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO3/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12)
InChI key
QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Akr1b1(24192)
Application
Hippuric acid can be used to study cell biology, chemical biology, bioactive small molecules, amino acid derivatives, peptide synthesis, chemical synthesis and nutrition. Hippuric acid has been used to inform the metabolism and urinary excretion of procyanidins.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hippuric acid
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2