Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
K3375
Sigma-Aldrich
Acide kynurénique
≥98% (HPLC), powder, NMDA receptor antagonist
Synonyme(s) :
Acide 4-hydroxyquinoline-2-carboxylique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.17
Numéro Beilstein :
147451
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
Acide kynurénique, ≥98%
Pureté
≥98%
Forme
powder
Pf
275 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
Application
L′acide kynurénique a été utilisé comme constituant d′une solution saline de dissection pour des cellules corticales cérébrales embryonnaires et des astrocytes primaires humains. Il a également servi de supplément dans un milieu pour une lignée de cellules épithéliales intestinales murines, des cellules MODE-K et des cellules de neurones dérivés de cellules souches pluripotentes induites (CSPi).
Actions biochimiques/physiologiques
L′acide kynurénique (KynA) est un antagoniste non sélectif des récepteurs N-méthyl-d-aspartate (NMDA), acide α-amino-3-hydroxy-5-méthyl-4-isoxazolepropionique (AMPA) et kaïnate. Il bloque la neurotoxicité de l′acide kaïnique. L′acide kynurénique bloque également les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine. Il rentre également dans la composition d′aliments et de boissons. L′acide kynurénique est un neuromodulateur qui régule les niveaux de glutamate, de dopamine, d′acétylcholine et d′acide α-aminobutyrique (GABA). Le KynA régule les fonctions neuroendocrines, et une altération des taux de KynA est un marqueur potentiel de dépression, de schizophrénie et de maladies d′Alzheimer et de Huntington. Des taux normaux de KynA dans le cerveau sont cruciaux pour la fonction cognitive.
Caractéristiques et avantages
Ce composé fait partie de notre sélection de produits pour la recherche en neurosciences. Cliquez ici pour découvrir d′autres produits sélectionnés en lien avec les neurosciences. Pour en savoir plus sur les petites molécules bioactives destinées à d′autres domaines de recherche, rendez-vous sur sigma.com/discover-bsm.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Relevance of Alternative Routes of Kynurenic Acid Production in the Brain
Ramos-Chavez LA, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2018 (2018)
Inhibiting Stearoyl-CoA Desaturase Ameliorates alpha-Synuclein Cytotoxicity
Vincent BM, et al.
Cell Reports, 25(10), 2742-2754 (2018)
Role of kynurenines in the neurotoxic actions of kainic acid
Behan WMH and Stone TW
British Journal of Pharmacology, 129(8), 1764-1770 (2000)
Kynurenic acid is a nutritional cue that enables behavioral plasticity
Lemieux GA, et al.
Cell, 160(1), 119-131 (2015)
Glio-and neuro-protection by prosaposin is mediated by orphan G-protein coupled receptors GPR37L1 and GPR37
Liu B, et al.
Glia, 66(11), 2414-2426 (2018)
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience