A3835
Ascomycin from Streptomyces hygroscopicus var. ascomyceticus
Synonyme(s) :
Changchuanmycin, FK-520, FR900520, Immunomycin, L 683590
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 59
new score: 54
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Autre catégorie plus écologique
Mode d’action
enzyme | inhibits
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCC1\C=C(C)\C[C@H](C)C[C@H](OC)C2O[C@](O)([C@H](C)C[C@@H]2OC)C(=O)C(=O)N3CCCC[C@H]3C(=O)OC([C@H](C)[C@@H](O)CC1=O)\C(C)=C\[C@@H]4CC[C@@H](O)[C@@H](C4)OC
InChI
1S/C43H69NO12/c1-10-30-18-24(2)17-25(3)19-36(53-8)39-37(54-9)21-27(5)43(51,56-39)40(48)41(49)44-16-12-11-13-31(44)42(50)55-38(28(6)33(46)23-34(30)47)26(4)20-29-14-15-32(45)35(22-29)52-7/h18,20,25,27-33,35-39,45-46,51H,10-17,19,21-23H2,1-9H3/b24-18+,26-20+/t25-,27+,28+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38+,39+,43+/m0/s1
Clé InChI
ZDQSOHOQTUFQEM-NURRSENYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Liaison
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.