Key Documents
C2920
Sigma-Aldrich
Cyanure de 4-(trifluorométhoxy)phénylhydrazone carbonyle
≥98% (TLC), powder, Mitophagy inducer
Synonyme(s) :
(4-trifluorométhoxyphénylhydrazono)mésoxalonitrile, FCCP
About This Item
Formule linéaire :
CF3OC6H4NHN=C(CN)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.17
Numéro Beilstein :
664446
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
Cyanure de 4-(trifluorométhoxy)phénylhydrazone carbonyle, ≥98% (TLC), powder
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
yellow
Pf
174-175 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
95% ethanol: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)Oc1ccc(N\N=C(/C#N)C#N)cc1
InChI
1S/C10H5F3N4O/c11-10(12,13)18-9-3-1-7(2-4-9)16-17-8(5-14)6-15/h1-4,16H
Clé InChI
BMZRVOVNUMQTIN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La carbonylecyanure-4-(trifluorométhoxy)phénylhydrazone (FCCP) est un protonophore (ionophore à protons) et un découplant de la phosphorylation oxydative mitochondriale. Elle est capable de dépolariser les membranes plasmatique et mitochondriale. Il a été démontré que la FCCP a un certain nombre d'effets sur le calcium cellulaire. Il a également été établi qu'elle inhibe un courant K+ de fond et induit un petit courant entrant, qu'elle réduit le pH de 0,1 unité et qu'elle induit une augmentation de la concentration intracellulaire en Na+. La FCCP stimule l'activité Mg2+-ATPase, inhibe la production de protéine β-amyloïde et reproduit l'effet du N-méthyl-D-aspartate (NMDA), agoniste sélectif du glutamate, sur la production de superoxyde mitochondrial.
Application
La carbonylecyanure-4-(trifluorométhoxy)phénylhydrazone (FCCP) a été utilisée comme agent découplant en culture cellulaire :pour étudier ses effets sur des adipocytes thermogéniques murins,pour étudier ses effets sur la β-oxydation dans des mitochondries de souris et pour étudier ses effets sur le métabolisme de cellules dendritiques dérivées de moelle osseuse de souris.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Aleksandar Rakovic et al.
Cell death and differentiation, 26(8), 1428-1441 (2018-10-31)
The Parkinson's disease (PD)-related ubiquitin ligase Parkin and mitochondrial kinase PINK1 function together in the clearance of damaged mitochondria. Upon mitochondrial depolarization, Parkin translocates to mitochondria in a PINK1-dependent manner to ubiquitinate outer mitochondrial membrane proteins. According to the current
Kyu-Sang Park et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 443(3), 344-352 (2002-01-26)
We investigated the effects of carbonylcyanide p-trifluoromethoxyphenylhydrazone (FCCP), a protonophore and uncoupler of mitochondrial oxidative phosphorylation in mitochondria, on plasma membrane potential and ionic currents in bovine aortic endothelial cells (BAECs). The membrane potential and ionic currents of BAECs were
Isa Mambetsariev et al.
Journal of clinical medicine, 8(7) (2019-07-19)
Small cell lung cancer (SCLC) is an aggressive neuroendocrine disease with an overall 5 year survival rate of ~7%. Although patients tend to respond initially to therapy, therapy-resistant disease inevitably emerges. Unfortunately, there are no validated biomarkers for early-stage SCLC
Sunjin Lee et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 182, 109377-109377 (2019-06-30)
The measurement of oxygen consumption rate (OCR) provides a comprehensive understanding of mitochondrial metabolism. However, no study has been conducted to investigate the mitochondrial dysfunction caused by organophosphate flame retardants (OPFRs). The objectives of this study were to optimize the
Lisa Kappler et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 317(2), E374-E387 (2019-06-19)
Mitochondria are dynamic organelles with diverse functions in tissues such as liver and skeletal muscle. To unravel the mitochondrial contribution to tissue-specific physiology, we performed a systematic comparison of the mitochondrial proteome and lipidome of mice and assessed the consequences
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research