A8674
Antimycine A from Streptomyces sp.
Synonyme(s) :
Antipiriculline
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Mode d’action
enzyme | inhibits
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)Nc1cccc(C(=O)N[C@H]2[C@@H](C)OC(=O)C(CCCCCC)[C@@H](OC(=O)CC(C)C)[C@H](C)OC2=O)c1O
InChI
1S/C28H40N2O9/c1-6-7-8-9-11-20-25(39-22(32)14-16(2)3)18(5)38-28(36)23(17(4)37-27(20)35)30-26(34)19-12-10-13-21(24(19)33)29-15-31/h10,12-13,15-18,20,23,25,33H,6-9,11,14H2,1-5H3,(H,29,31)(H,30,34)/t17-,18+,20?,23+,25+/m1/s1
Clé InChI
UIFFUZWRFRDZJC-RBVQMQRASA-N
Description générale
Application
- Comme inhibiteur de la chaîne respiratoire dans des cultures neuronales.
- Dans un essai sur la production d′ATP in organello dans des cellules de Trypanosoma brucei.
- Dans un essai sur la respiration de lignées cellulaires de carcinome papillaire de la thyroïde (CPT).
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research