Key Documents
5100
Sigma-Aldrich
CD164 human
recombinant, expressed in E. coli, 0.5 mg protein/mL
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.75
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Description
0.05 mg of recombinant human CD164 in 20 mM Tris-HCl buffer, containing NaCl, KCl, EDTA, L-arginine, DTT and glycerol.
Stérilité
Filtered sterilized solution
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 50 μg
Concentration
0.5 mg protein/mL
Numéro d'accès
NP_006007
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CD164(8763)
Application
L'enduction du puits d'une plaque (à 6 puits) avec cette protéine de matrice CD164 recombinante dans un milieu spécifique pour CSH à hauteur de 1-10 μg/puits permet de réaliser des études in vitro sur l'interaction CSH humaines/récepteur.
Cette procédure peut servir de lignes directrices pour déterminer les conditions d'enduction optimales pour votre système de culture.
1. Décongeler CD164 et diluer jusqu'à la concentration souhaitée à l'aide de milieu sans sérum ou de PBS. La solution finale doit être suffisamment diluée pour que le volume ajouté recouvre uniformément la surface (1-10 μg/puits, plaque à 6 puits).
Remarque : Appliquer 1 ml de PBS dans chaque puits d'une plaque à 6 puits.
2. Ajouter 1 à 10 μg de protéine dans chaque puits et incuber toute une nuit entre 2 et 10 °C.
3. Après incubation, aspirer la solution restante.
4. Les plaques sont prêtes à être utilisées. Elle peuvent aussi être conservées entre 2 et 8 °C, sous forme humide ou séchée à l'air libre, si la stérilité est maintenue.
Séquence
MASMTGGQQMGRGHHHHHHGNLYFQGGEFDKNTTQHPNVTTLAPISNVTSAPVTSLPLVTTPAPETCEGRNSCVSCFNVSVVNTTCFWIECKDESYCSHNSTVSDCQVGNTTDFCSVSTATPVPTANSTAKPTVQPSPSTTSKTVTTSGTTNNTVTPTSQPVRKSTFD
Notes préparatoires
Le domaine extracellulaire complet de l'ADNc correspondant à la protéine CD164 humaine (a.a. 24-162) a été construit avec une étiquette HIS/T7 en position N-terminale (29) et a été exprimé dans E. coli sous forme de corps d'inclusion. Le produit final a été replié à l'aide d'une technologie unique de "repliement de protéine issue de corps d'inclusion avec variation de température" et purifié par chromatographie sous forme de protéine soluble.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Benedikt Demmert et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(11) (2019-06-07)
Calcareous biominerals typically feature a hybrid nanogranular structure consisting of calcium carbonate nanograins coated with organic matrices. This nanogranular organisation has a beneficial effect on the functionality of these bioceramics. In this feasibility study, we successfully employed a flow-chemistry approach
Y Masuzawa et al.
Journal of biochemistry, 112(5), 609-615 (1992-11-01)
The peanut agglutinin (PNA)-binding site is protein-bound Gal beta 1-->3GalNAc, and is a tumor-associated carbohydrate marker expressed in many human carcinomas. PNA-binding glycoproteins isolated from KATO-III human gastric carcinoma cells were deglycosylated by trifluoromethanesulfonic acid, and rabbit antibodies against the
Zhenghui Shen et al.
Polymers, 13(4) (2021-03-07)
Coated paper with a porous coating layer may have enhanced light-scattering ability and thus favorable optical properties. However, the increased porosity of such a coating layer is likely to decrease the strength of the coated paper, thereby adversely affecting the
P T Ramos et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109742-109742 (2019-07-28)
This study aimed to develop nanocapsules containing ketoprofen using rose hip oil (Keto-NC) as oil core, and to evaluate their anti-inflammatory activity in acute and chronic ear edema models in mice. Physicochemical characterization, drug release, photostability and cytotoxicity assays were
A C Zannettino et al.
Blood, 92(8), 2613-2628 (1998-10-09)
Mucin-like molecules represent an emerging family of cell surface glycoproteins expressed by cells of the hematopoietic system. We report the isolation of a cDNA clone that encodes a novel transmembrane isoform of the mucin-like glycoprotein MGC-24, expressed by both hematopoietic