Merck
D5758
Pyrocarbonate de diéthyle
96% (NT)
Synonyme(s) :
Anhydride éthoxyformique, DEP, DEPC, Dicarbonate de diéthyle, Oxydiformiate de diéthyle
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
O(COOC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.14
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-542-8
Beilstein/REAXYS Number:
637031
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic (microbial fermentation/ cell culture)
Quality Segment
assay
96% (NT)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.398 (lit.)
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
General description
Le pyrocarbonate de diéthyle (DEPC) est une substance chimique sensible au pH et à l'humidité qui permet d'inactiver les enzymes RNase. Il se décompose en éthanol et en dioxyde de carbone à 155 °C en solution aqueuse. Le DEPC est également sensible à l'ammoniac qui le décompose en uréthane, cancérogène potentiel.
Application
Le pyrocarbonate de diéthyle est utilisé en PCR pour traiter l'eau désionisée, ce qui réduit le risque de dégradation de l'ARN par les RNases. Il sert également en hybridation dot blot pour diluer l'ARN total isolé chez différents micro-organismes.
Réactif de modification des résidus His et Tyr des protéines. Indicateur fiable d'altérations structurelles de l'ADN double brin, réagissant avec des bases complètement ou partiellement désempilées.
Biochem/physiol Actions
Le DEPC est un puissant inhibiteur des nucléases. Une solution de DEPC à 0,1 % permet d'inactiver les RNases.
Il inhibe la liaison de la ryanodine aux canaux calciques récepteurs à la ryanodine dans le muscle squelettique de façon dose-dépendante et temps-dépendante et augmente la perméabilité au Ca2+ des vésicules du réticulum sarcoplasmique.
Produit inactivant les RNases en solution à environ 0,1 % (v/v), préservant ainsi l'ARN de toute dégradation.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrocarbonate de diéthyle
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
156.2 °F - closed cup
flash_point_c
69 °C - closed cup
ppe