Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
2160
Millipore
Réactif éliminateur d'autofluorescence
Autofluorescence Eliminator Reagent for IHC.
Synonyme(s) :
fluorescence IHC counter stain
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
eCl@ss :
42029053
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 50 mL
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Réactif prêt à l'emploi pour les applications de microscopie à fluorescence. Avec l'âge, le pigment autofluorescent lipofuscine s'accumule dans le cytoplasme de nombreux types de cellules, dont les neurones. La présence de granulations de lipofuscine peut compliquer l'utilisation de la microscopie à fluorescence dans le système nerveux central en raison de ses larges spectres d'excitation et d'émission qui chevauchent ceux des fluorophores les plus courants. Ce réactif éliminateur d'autofluorescence réduit et supprime l'autofluorescence de type lipofuscine, sans perturber les autres marqueurs fluorescents, sur des coupes de tissus neuronaux d'être humain, de singe ou de rat ainsi que d'autres tissus.
Application
Contre-colorant d'immunohistochimie en fluorescence.
PROTOCOLE :
1. Après histochimie en immunofluorescence, plonger les coupes dans un tampon phosphate salin pendant 5 minutes.·
2. Plonger les coupes dans de l'éthanol à 70 % pendant 5 minutes.·
3. Plonger les coupes dans le réactif éliminateur d'autofluorescence pendant 5 minutes.
4. Plonger les coupes dans trois bains successifs d'éthanol à 70 % pendant 1 minute à chaque fois.·
5. Monter les coupes avec une solution antidécoloration (p. ex. DABCO, sans xylène).
Remarque : Si l'incubation est trop longue, le réactif bloquera toute la fluorescence ; la durée d'incubation et le nombre de rinçages à l'éthanol à 70 % peuvent être ajustés et optimisés selon les tissus et les sondes fluorescentes (anticorps) utilisés. Dans certains cas, le réactif peut être utilisé avant l'immunofluorescence, mais dans la plupart des cas, le respect du protocole ci-dessus (utilisation du réactif une fois l'immunofluorescence terminée) donne de meilleurs résultats.
Il revient à l'utilisateur de déterminer, pour chaque échantillon, la durée optimale d'incubation dans le réactif éliminateur d'autofluorescence.
Absorbance maximale : 595 à 605 nm
Forme physique
En solution dans de l'éthanol à 70 % sans conservateurs. À conserver à température ambiante, à l'abri de la lumière.
Stockage et stabilité
Lorsqu'il est conservé à température ambiante, ce réactif reste stable jusqu'à la date de péremption figurant sur l'étiquette. Ne pas congeler et ne pas exposer à la chaleur.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
60.8 - 68.0 °F
Point d'éclair (°C)
16 - 20 °C
Les clients ont également consulté
Maritza Oñate et al.
Cell death and differentiation, 27(4), 1169-1185 (2019-10-09)
Parkinson's disease (PD) is the second most common neurodegenerative condition, characterized by motor impairment due to the progressive degeneration of dopaminergic neurons in the substantia nigra and depletion of dopamine release in the striatum. Accumulating evidence suggest that degeneration of
Jenna G Kelly et al.
Brain structure & function, 225(3), 1135-1152 (2020-04-09)
The Kv3.1b potassium channel subunit, which facilitates the fast-spiking phenotype characteristic of parvalbumin (PV)-expressing inhibitory interneurons, is also expressed by subpopulations of excitatory neurons in macaque cortex. We have previously shown that V1 neurons expressing Kv3.1b but not PV or