PHR1235
Rétinyl-palmitate (Palmitate de vitamine A)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Rétinyl-palmitate, Palmitate de vitamine A, palmitate de tout−trans−rétinol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1602502
Famille d'API
retinyl compounds
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C36H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-35(37)38-30-28-32(3)23-20-22-31(2)26-27-34-33(4)24-21-29-36(34,5)6/h20,22-23,26-28H,7-19,21,24-25,29-30H2,1-6H3/b23-20+,27-26+,31-22+,32-28+
Clé InChI
VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
Description générale
Le palmitate de rétinyle appartient à une classe de composés appelés rétinoïdes, qui sont chimiquement apparentés à la vitamine A. Il a des effets bénéfiques sur la vision, la peau et la fonction immunitaire, inhibe la prolifération cellulaire et prévient le cancer. Il s′agit d′un important composé alimentaire, ainsi qu′un agent thérapeutique.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available