Principaux documents
PHR1031
Supelco
alpha-tocophérol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
(±)-α-Tocophérol, DL-tout-rac-α-Tocophérol, Vitamine E
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H50O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.71
Beilstein:
94012
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
eCl@ss :
34058016
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 882
traceable to Ph. Eur. T1550000
traceable to USP 1667600
Famille d'API
tocopherol
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Densité
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
Clé InChI
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
α- Le tocophérol est un puissant antioxydant biologique et la forme la plus active de la vitamine E chez l'homme.
Les étalons pharmaceutiques secondaires certifiés pour applications de contrôle qualité constituent une option de substitution pratique et rentable à la production d′étalons de travail en interne par les laboratoires pharmaceutiques et de production
Application
α- Le tocophérol peut être utilisé comme étalon de référence pharmaceutique pour la quantification de l'analyte dans les formulations pharmaceutiques en utilisant la technique de chimiluminescence par injection en flux.
Ces étalons secondaires sont qualifiés comme matières de référence certifiées. Ils peuvent être utilisés dans plusieurs applications analytiques, y compris, mais sans s′y limiter, dans les tests de libération de lots et le développement de méthodes d′analyse qualitative et quantitative dans le secteur pharmaceutique, les essais de contrôle de la qualité des aliments et boissons, et dans d′autres procédures requérant un étalonnage.
Remarque sur l'analyse
Ces étalons secondaires permettent une traçabilité multiple aux étalons primaires USP, EP (Ph. Eur.) et BP, selon les sources disponibles.
Autres remarques
Ce matériau de référence certifié (CRM) est produit et certifié conformément aux normes ISO 17034 et ISO/CEI 17025. Toutes les informations relatives à son utilisation figurent sur le certificat d′analyse.
Note de bas de page
Pour voir un exemple de certificat d′analyse pour ce produit, saisir LRAB7782 dans le champ ci-dessous. Il s′agit uniquement d′un exemple de certificat et il ne correspond pas nécessairement au lot que vous recevrez.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Flow-injection determination of retinol and tocopherol in pharmaceuticals with acidic potassium permanganate chemiluminescence
Waseem A, et al.
Analytical Sciences, 25(3), 407-412 (2009)
Simultaneous determination of retinol and alpha-tocopherol in serum or plasma by liquid chromatography
Catignani LG and Bieri GJ
Clinical Chemistry, 29, 708-712 (1983)
Kirsten G Coupland et al.
Movement disorders : official journal of the Movement Disorder Society, 29(13), 1606-1614 (2014-01-01)
Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder for which environmental factors influence disease risk and may act via an epigenetic mechanism. The microtubule-associated protein tau (MAPT) is a susceptibility gene for idiopathic PD. Methylation levels were determined by pyrosequencing of
Sam B Weber et al.
Proceedings. Biological sciences, 279(1731), 1077-1084 (2011-09-23)
The effect of climate warming on the reproductive success of ectothermic animals is currently a subject of major conservation concern. However, for many threatened species, we still know surprisingly little about the extent of naturally occurring adaptive variation in heat-tolerance.
Seung-Ju Yang et al.
European journal of pharmacology, 736, 26-34 (2014-05-07)
Thiazole derivatives are attractive candidates for drug development because they can be efficiently synthesized and are active against a number of diseases and conditions, including diabetes. In our present study, we investigated the anti-inflammatory and antioxidant properties of N-adamantyl-4-methylthiazol-2-amine (KHG26693)
Protocoles
HPLC Analysis of Fat Soluble Vitamins by Normal Phase Chromatography on Ascentis® S
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.