Key Documents
NISTRM8569
Nitrogen and oxygen isotopes in nitrate
NIST® RM 8569
Synonyme(s) :
Sodium nitrate, Chile salpeter
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
NaNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Pureté isotopique
 15N
 17O
 18O
Fabricant/nom de marque
NIST®
Pf
306 °C (dec.) (lit.)
Format
mixture
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
Clé InChI
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Nitrogen (15N), Oxygen (17O/18O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable