Key Documents
NIST8554
IAEA-S-1 (Sulfur Isotopes in Silver Sulfide)
NIST®SRM®
Synonyme(s) :
Silver sulfide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Ag2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Pureté isotopique
 34S
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 0.5 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Pf
845 °C (lit.)
Densité
7.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Ag]S[Ag]
InChI
1S/2Ag.S
Clé InChI
OCWNMDUAUUAHSJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This Reference Material (RM) is an international measurement standard that defines the Vienna Cañon Diablo Troilite (VCDT) scale for relative differences in sulfur (S) isotope-number ratios.
SRM 8554_cert SRM 8554_SDS
Autres remarques
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Sulfur -34
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable