Key Documents
NISTRM8562
CO2-heavy, paleomarine origin (carbon dioxide)
NIST® RM 8562
About This Item
Code UNSPSC :
12352119
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Pureté isotopique
 13C
 18O
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
Autres remarques
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (13C/12C), Oxygen (18O/16O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable