C0625
Caffeic acid
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,4-Dihydroxybenzeneacrylic acid, 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
211-213 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+
Clé InChI
QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Informations sur le gène
human ... ELA2(1991)
rat ... Alox5(25290)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Protocoles
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide