ARK2188
Bromure d'hexadécyltriméthylammonium
USP/NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Bromure de cétrimonium, Bromure de cétyltriméthylammonium, Bromure de palmityltriméthylammonium, CTAB
About This Item
Produits recommandés
Agence
USP/NF
Niveau de qualité
Forme
powder
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
Pf
248-251 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 36.4 g/L at 20 °C (completely)
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
471.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
244 °C - closed cup