30725
Decyltrimethylammonium bromide
≥98.0% (NT)
Synonyme(s) :
N,N,N-Trimethyl-1-decanaminium bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (NT)
Chaîne SMILES
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C13H30N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(2,3)4;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
PLMFYJJFUUUCRZ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable