Key Documents
52367
Supelco
Bromure d'hexadécyltriméthylammonium
suitable for ion pair chromatography, LiChropur
Synonyme(s) :
Bromure de cétrimonium, Bromure de cétyltriméthylammonium, Bromure de palmityltriméthylammonium, CTAB
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.45
Numéro Beilstein :
3598189
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.21
Description
cationic
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (AT)
Forme
powder or crystals
Qualité
LiChropur
Poids mol.
average mol wt 62,000
Nombre d'agrégation
170
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
CMC
0.92
Pf
248-251 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 36.4 g/L at 20 °C (completely)
λ
10 % in methanol
Absorption UV
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
HLB
11
Adéquation
corresponds to standard for filter test
Chaîne SMILES 
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) is a quaternary ammonium salt containing one long hydrophobic alkyl chain called amphiphile. The hydrophobic ions interact forming discrete aggregates possessing a hydrophobic core and a polar surface, called micelles in polar solution.
Hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) is one of the most studied cationic surfactant.
Application
CTAB was used in preparing buffer solutions prepared during the determination of organic acids in port wine capillary zone electrophoresis using indirect UV detection with 2,6-pyridinedicarboxylic acid.
Autres remarques
Additif pour la chromatographie de paires d′ions; réactif de paire d′ions pour la CCM
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
471.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
244 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hexadecyltrimethylammonium bromide.
Campanelli AR and Scaramuzza L.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 42 (10), 1380-1383 (1986)
H. Siren et al.
Mikrochimica Acta, 2 (1-3), 77-77 (1989)
Peter A. Williams, M.J. Hudson
Recent Developments in Ion Exchange, 88-88 (2012)
G.P. Tomkinson et al.
J. Planar Chromatogr., 3, 491-491 (1990)
Using capillary electrophoresis for the determination of organic acids in Port wine.
Esteves, Valdemar I., et al.
Analytica Chimica Acta, 513, 163-167 (2004)