Accéder au contenu
D8638
Bromure de dodécyltriméthylammonium
≥98%
Synonyme(s) :
Lauryltrimethylammonium bromide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)11N(CH3)3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.34
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-290-3
Beilstein/REAXYS Number:
3597463
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic (oragnic)
Quality Segment
description
cationic
assay
≥98%
form
powder
mol wt
308.34 g/mol
mp
246 °C (dec.) (lit.)
solubility
954 g/L at 20 °C
density
1.17 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
application(s)
(Solubilizing proteins, cell lysis)
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
General description
Le bromure de dodécyltriméthylammonium (DTAB) est un tensioactif ammonium quaternaire polyvalent aux nombreuses applications dans la recherche en biologie cellulaire et en biochimie. Ses propriétés uniques en font un outil précieux pour solubiliser les protéines et les peptides, extraire l'ADN et lyser les cellules. En recherche sur la protéomique, le DTAB a un rôle crucial dans la solubilisation et la purification des protéines. Sa capacité à perturber les interactions hydrophobes et les forces électrostatiques lui permet de solubiliser efficacement les protéines et les peptides liés aux membranes, pour pouvoir ensuite les analyser et les caractériser. Cette propriété est particulièrement importante dans les études de protéomique impliquant des protéines membranaires, qui sont souvent difficiles à solubiliser par les méthodes conventionnelles.
Outre la solubilisation des protéines, ce détergent cationique est également utilisé dans les méthodes d'extraction d'ADN. Sa faculté à interagir avec l'ADN et à altérer sa conformation facilite la libération de l'ADN par les composants cellulaires, ce qui permet ensuite de le purifier et de l'analyser. Cette aptitude est particulièrement utile pour isoler de l'ADN à partir de divers échantillons biologiques comme des tissus, des cellules ou des micro-organismes. Le DTAB s'avère également efficace dans les techniques de lyse cellulaire. Sa capacité à rompre les membranes cellulaires et à libérer les composants intracellulaires en fait un outil précieux pour dégrader les cellules et accéder à leur contenu. Cette propriété est employée dans divers types d'études biologiques, comme l'extraction de protéines, les essais sur les enzymes et l'analyse des composants cellulaires.
Le bromure de dodécyltriméthylammonium (DTAB) s'avère être un tensioactif polyvalent et aux vastes applications dans la recherche en protéomique, en biologie cellulaire et en biochimie. Sa faculté à solubiliser les protéines et les peptides, à extraire l'ADN et à lyser les cellules en fait un outil essentiel pour diverses études biologiques et techniques analytiques.
Application
Le bromure de dodécyltriméthylammonium a été utilisé dans une étude visant à évaluer la distribution de mélanges de contre-ions binaires dans des films de tensioactif adsorbés. Il a également été employé dans une étude afin d′étudier la compatibilité de la longueur de chaîne de tensioactifs dans l′extraction de pesticides organophosphorés.
Le bromure de dodécyltriméthylammonium a été utilisé pour lyser des cellules de kératinocyte épidermique humain normal (NHEK) de nouveau-né afin de quantifier leur teneur en nicotinamide adénine dinucléotide phosphate (NADP+) et en NADPH (forme réduite).
Features and Benefits
Composé de grande qualité pour vos recherches en biologie cellulaire et en biochimie.
Other Notes
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe