Principaux documents
93752
Supelco
Acide phosphorique solution
49.5-50.5%, suitable for HPLC, LiChropur
About This Item
Formule linéaire :
H3PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.00
Beilstein:
1921286
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NB.21
Forme
liquid
Qualité
LiChropur
Concentration
49.5-50.5%
Technique(s)
HPLC: suitable
Densité
1.331-1.336 g/mL at 20 °C
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.05
λ: 220 nm Amax: ≤0.04
λ: 230 nm Amax: ≤0.03
λ: 240 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
Chaîne SMILES 
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable