345245
Acide phosphorique
85 wt. % in H2O, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Acide orthophosphorique
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
85 wt. % in H2O
Point d'ébullition
158 °C (lit.)
Pf
~40 °C (lit.)
Densité
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SRC(6714)
Description générale
Application
- comme agent anticorrosion sur l'acier doux
- comme activateur dans la préparation de charbon actif
- pour améliorer les propriétés électrochimiques de dispositifs énergétiques
- dans le développement de membranes polymères pour piles à combustible à membrane échangeuse de protons
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Contenu apparenté
Les batteries, supercondensateurs et piles à combustible sont des dispositifs de stockage et de conversion d'énergie, basés sur la production d'énergie électrochimique au niveau d'une interface électrode/électrolyte et d'une séparation assurant le transport d'électrons/ions.
Les batteries, supercondensateurs et piles à combustible sont des dispositifs de stockage et de conversion d'énergie, basés sur la production d'énergie électrochimique au niveau d'une interface électrode/électrolyte et d'une séparation assurant le transport d'électrons/ions.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
Les batteries, supercondensateurs et piles à combustible sont des dispositifs de stockage et de conversion d'énergie, basés sur la production d'énergie électrochimique au niveau d'une interface électrode/électrolyte et d'une séparation assurant le transport d'électrons/ions.