Principaux documents
79714
Supelco
Acétate de sodium
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (NT)
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
CH3COONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.03
Beilstein:
3595639
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Essai
99.0-101.0% (NT)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
Qualité
LiChropur
Technique(s)
HPLC: suitable
pH
8.5-10.5
pKa  
4.76 (acetic acid)
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 10%, clear, colorless
Absorption UV
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
Chaîne SMILES 
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Fast automated online xylanase activity assay using HPAEC-PAD.: This study utilizes sodium acetate in a novel automated method for xylanase activity measurement, enhancing analytical efficiency and precision (Cürten et al., 2018).
  • Preparation and properties of type-specific M antigen isolated from a group A, type 1 hemolytic streptococcus.: The study uses sodium acetate for preparing bacterial antigens, showing its utility in microbiological and immunological analyses (Lancefield and Perlmann, 1952).
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable