92107
O-Acetyl-L-carnitine hydrochloride
analytical standard
Synonyme(s) :
(R)-3-Acetoxy-4-(trimethylammonio)butyrate hydrochloride, ALC, ALCAR, R-(−)-2-Acetyloxy-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (HPLC)
96.0-104.0% (AT)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]/D -27.0±2.0°, c = 1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Couleur
white to off-white
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C)=O)CC(O)=O.[Cl-]
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1
Clé InChI
JATPLOXBFFRHDN-DDWIOCJRSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable